Få mere at vide
Demethylpiperazinyl Desethyl Sildenafil Sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demethylpiperazinyl Desethyl Sildenafil Sulfonyl Chloride |
| CAS | 139756-27-7 |
| Molekylær formel | C15H15ClN4O4S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-hydroxy-benzenesulfonyl Chloride, 5-(5-Chlorosulfonyl-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN4O4S/c1-3-4-10-12-13(20(2)19-10)15(22)18-14(17-12)9-7-8(25(16,23)24)5-6-11(9)21/h5-7,17H,3-4H2,1-2H3,(H,18,22)/b14-9+ |
| SMIL | CCCC1=NN(C2=C1N/C(=C\3/C=C(C=CC3=O)S(=O)(=O)Cl)/NC2=O)C |
| IUPAC navn | (3E)-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-ylidene)-4-oxocyclohexa-1,5-diene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.82 |
| Formel vægt | 382.0503 |