Få mere at vide
Demethylpiperazinyl 7-Desoxo 7-Thioxosildenafil Sulfonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30353934
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30353934 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30353934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23126025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Demethylpiperazinyl 7-Desoxo 7-Thioxosildenafil Sulfonic Acid
CAS 1353018-10-6
Molekylær formel C17 H20 N4 O4 S2
Mængde 25 mg
Synonym Benzenesulfonic acid, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O4S2/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(26)19-16(18-14)11-9-10(27(22,23)24)7-8-13(11)25-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,26)(H,22,23,24)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-ethoxy-3-(1-methyl-3-propyl-7-sulfanylidene-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 408.5
Formel vægt 408.0926