Få mere at vide
Demethylcyproheptadine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050438
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050438 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050438 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0609.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Demethylcyproheptadine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demethylcyproheptadine Hydrochloride
CAS 4331-45-7
Analyt- eller komponentnavne Demethylcyproheptadine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H19 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Demethylcyproheptadine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H19N.ClH/c1-3-7-18-15(5-1)9-10-16-6-2-4-8-19(16)20(18)17-11-13-21-14-12-17;/h1-10,21H,11-14H2;1H
SMIL Cl.C1CC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CCN1
IUPAC navn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)piperidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 309.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 309.1284 g/mol