Få mere at vide
Demethylbleomycin A2 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demethylbleomycin A2 (Technical Grade) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C54H81N17O21S3/c1-19-32(68-45(71-43(19)57)24(11-30(56)75)63-12-23(55)44(58)81)49(85)70-34(40(25-13-60-18-64-25)90-53-42(38(79)36(77)28(14-72)89-53)91-52-39(80)41(92-54(59)87)37(78)29(15-73)88-52)50(86)65-21(3)35(76)20(2)46(82)69-33(22(4)74)48(84)62-9-7-31-66-27(17-94-31)51-67-26(16-95-51)47(83)61-8-6-10-93-5/h13,16-18,20-24,28-29,33-42,52-53,63,72-74,76-80H,6-12,14-15,55H2,1-5H3,(H2,56,75)(H2,58,81)(H2,59,87)(H,60,64)(H,61,83)(H,62,84)(H,65,86)(H,69,82)(H,70,85)(H2,57,68,71)/t20-,21+,22+,23-,24?,28?,29?,33?,34-,35-,36+,37+,38?,39?,40?,41?,42?,52+,53-/m0/s1 |
| Formel vægt | 1399.4955 |