Få mere at vide
Demethylamino Ranitidine Acetamide Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[((5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N3O4S.Na/c1-14(2)7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-13-12(16)8-15(17)18;/h3-4,8,13,16H,5-7,9H2,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 323.0916 |