Få mere at vide
Demethyl Memantine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demethyl Memantine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N.ClH/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 201.1284 |
| Procent renhed | >95% |