Få mere at vide
Demethylchlorpromazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137224
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137224 25 mg
18061950 5 mg
18090540 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23083525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3953-65-9
Molekylær formel C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 341.3
Synonym 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Formel vægt 340.0568