missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Demephion, TRC

Artikelnummer. 30365605
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365605 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD231735100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Demephion
CAS 8065-62-1
Molekylær formel 2 C5 H13 O3 P S2
Mængde 100 mg
Synonym Demephion, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[2-(methylthio)ethyl] ester, mixt. with O,O-dimethyl S-[2-(methylthio)ethyl] phosphorothioate (9CI, ACI) Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-[2-(methylthio)ethyl] ester, mixt. contg. (9CI), Atlasetox, Demephion, Methy
InChI formel InChI=1S/2C5H13O3PS2/c1-7-9(6,8-2)11-5-4-10-3;1-6-9(10,7-2)8-4-5-11-3/h2*4-5H2,1-3H3
SMIL COP(=S)(OC)OCCSC.COP(=O)(OC)SCCSC
IUPAC navn dimethoxy-(2-methylsulfanylethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane;1-dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-methylsulfanylethane
Molekylvægt (g/mol) 432.517
Formel vægt 432.009
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.