Få mere at vide
Demephion-S, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demephion-S |
| CAS | 2587-90-8 |
| Molekylær formel | C5H13O3PS2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Isotinox |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O3PS2/c1-7-9(6,8-2)11-5-4-10-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | O=P(OC)(OC)SCCSC |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.26 |