Få mere at vide
Demephion-S, TRC
Artikelnummer. 30384251
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30384251 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30384251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD79392010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demephion-S
CAS 2587-90-8
Molekylær formel C5H13O3PS2
Mængde 10 mg
Synonym Isotinox
InChI formel InChI=1S/C5H13O3PS2/c1-7-9(6,8-2)11-5-4-10-3/h4-5H2,1-3H3
SMIL O=P(OC)(OC)SCCSC
Molekylvægt (g/mol) 216.26