Få mere at vide
Demephion-O, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demephion-O |
| CAS | 682-80-4 |
| Molekylær formel | C5H13O3PS2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O3PS2/c1-6-9(10,7-2)8-4-5-11-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | S=P(OC)(OC)OCCSC |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.26 |