Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demecolcine |
| Navn note | Antineoplastisk agent |
| Farve | Gul |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 1 mg |
| IUPAC navn | 3,4,5,14-tetramethoxy-10-(methylamino)tricyclo[9.5.0.02,7]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-on |
| Formel vægt | 371.4 |
| Procent renhed | >98% |
| Fysisk form | Pulver |