missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Demecolceine, TRC

Artikelnummer. 30367589
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367589 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23075050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Demecolceine
CAS 518-11-6
Molekylær formel C20 H23 N O5
Mængde 50 mg
Synonym Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)-, (7S)-, Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)-, (S)-, Colchiceine, N-deacetyl-N-methyl- (7CI,8CI), Demecolceine (6CI), (7S)-6,7-Dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)benzo[a]heptalen-9(5H)-one, Colchameine, Colchiceine, 7-deacetamido-7-(methylamino)-, NSC 36559
InChI formel InChI=1S/C20H23NO5/c1-21-14-7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12-6-8-15(22)16(23)10-13(12)14/h6,8-10,14,21H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t14-/m0/s1
SMIL CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(O)C(=O)C=C13
IUPAC navn (7S)-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 357.4
Formel vægt 357.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.