Få mere at vide
Demeclocyclinhydrochlorid
Artikelnummer. 15465369
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465369 250 mg 250mg
15455369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63102.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 64-73-3 | C21H22Cl2N2O8 | 501,313 g/mol
Demeclocyclinhydrochlorid bruges som et antibiotikum beslægtet med tetracyklin og produceres af streptomyces aureofaciens, og bruges til at opretholde effektive blodniveauer i længere perioder, anvendt som et fluorescerende knoglemærkningsmiddel i knoglehistomorfometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Demeclocycline hydrochloride is used as an antibiotic related to tetracycline and produced by streptomyces aureofaciens, and used to maintain effective blood levels for longer periods of time, used as a fluorescent bone-labeling agent in bone histomorphometry.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-73-3
Molekylær formel C21H22Cl2N2O8
Molekylvægt (g/mol) 501.313
MDL nummer MFCD00082371
InChI nøgle OAPVUSSHCBRCOL-KBHRXELFSA-N
Synonym demeclocycline hydrochloride, demeclocycline hcl, declomycin, detravis, ledermycine, clortetrin, ledermycin, ledermicina, veraciclina, demeplus
PubChem CID 54686764
IUPAC navn (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL CN(C)C1C2CC3C(C4=C(C=CC(=C4C(=C3C(=O)C2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O)Cl)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeclocycline hydrochloride
Smeltepunkt >245°C (decomposition)
Farve Yellow
Mængde 250 mg
Beilstein 3849198
Merck Index 14,2886
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 501.32
Fysisk form Powder