Få mere at vide
Demeclocycline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497366 100 mg
16481876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16497366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17560
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic; is an antibiotic in the treatment of Lyme disease, acne, and bronchitis.
Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeclocycline hydrochloride
CAS 64-73-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22Cl2N2O8
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (199.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (39.90 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@H](O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.Cl
Molekylvægt (g/mol) 501.31
Formel vægt 501.31
Procent renhed 95.09%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation