Få mere at vide
Demeclocyclinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460925
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460925 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460925 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0636.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeclocycline Hydrochloride
CAS 64-73-3
Analyt- eller komponentnavne Demeclocycline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C21 H21 Cl N2 O8 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP), Chlortetracycline Imp. B (EP), Demeclocycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 6-Demethyl-7-chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chloro-6-demethyltetracycline hydrochloride, Clortetrin, Declomycin, Declomycin hydrochloride, Demeclocycline hydrochloride, Demethylchlorotetracycline hydrochloride, Demetraciclina, Detravis, Ledermycin hydrochloride, Meciclin, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC navn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 501.31
Mængde 10 mg
Formel vægt 500,0753 g/mol