Få mere at vide
Demecarium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049098
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049098 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049098 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3042.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Demecarium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demecarium Bromide
CAS 56-94-0
Analyt- eller komponentnavne Demecarium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H52 N4 O4 . 2 Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, bromide (1:2), (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide decamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, decamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, dibromide (9CI), BC 48, Decamethylenebis(m-dimethylaminophenyl-N-methylcarbamate) dimethobromide, Decamethylenebis[N-methylcarbamic acid m-dimethylaminophenyl ester] bromomethylate, Demecarium bromide, Demekarium bromide, Demekastigmine bromide, Frumtosnil, Humorsol, N,N'-Bis[3-trimethylammoniumphenoxycarbonyl]-N,N'-dimethyldecamethylenediamine dibromide, Tonilen, Tosmicil, Tosmilen, Tosmilene, Visumatic, Visumiotic
InChI formel InChI=1S/C32H52N4O4.2BrH/c1-33(31(37)39-29-21-17-19-27(25-29)35(3,4)5)23-15-13-11-9-10-12-14-16-24-34(2)32(38)40-30-22-18-20-28(26-30)36(6,7)8;;/h17-22,25-26H,9-16,23-24H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMIL [Br-].[Br-].CN(CCCCCCCCCCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C)C(=O)Oc2cccc(c2)[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl-[3-[methyl-[10-[methyl-[3-(trimethylazaniumyl)phenoxy]carbonylamino]decyl]carbamoyl]oxyphenyl]azanium;dibromide
Molekylvægt (g/mol) 716.59
Mængde 100 mg
Formel vægt 714.2355 g/mol