Få mere at vide
Demecarium Bromide, LoGiCal
Artikelnummer. 30463164
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463164 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463164 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3042.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demecarium Bromide
CAS 56-94-0
Analyt- eller komponentnavne Demecarium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H52 N4 O4 . 2 Br
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, bromide (1:2), (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide decamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, decamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, dibromide (9CI), BC 48, Decamethylenebis(m-dimethylaminophenyl-N-methylcarbamate) dimethobromide, Decamethylenebis[N-methylcarbamic acid m-dimethylaminophenyl ester] bromomethylate, Demecarium bromide, Demekarium bromide, Demekastigmine bromide, Frumtosnil, Humorsol, N,N'-Bis[3-trimethylammoniumphenoxycarbonyl]-N,N'-dimethyldecamethylenediamine dibromide, Tonilen, Tosmicil, Tosmilen, Tosmilene, Visumatic, Visumiotic
InChI formel InChI=1S/C32H52N4O4.2BrH/c1-33(31(37)39-29-21-17-19-27(25-29)35(3,4)5)23-15-13-11-9-10-12-14-16-24-34(2)32(38)40-30-22-18-20-28(26-30)36(6,7)8;;/h17-22,25-26H,9-16,23-24H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2
Løsningstype Neat
SMIL [Br-].[Br-].CN(CCCCCCCCCCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C)C(=O)Oc2cccc(c2)[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl-[3-[methyl-[10-[methyl-[3-(trimethylazaniumyl)phenoxy]carbonylamino]decyl]carbamoyl]oxyphenyl]azanium;dibromide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 716.59
Mængde 10 mg
Formel vægt 714.2355 g/mol