Få mere at vide
Dembrexine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dembrexine Hydrochloride |
| CAS | 52702-51-9 |
| Molekylær formel | C13 H17 Br2 N O2 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,5-Dibromo-2-hydroxy-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine Hydrochloride, N-(2-Hydroxy-3,5-dibromobenzyl)-trans-4-hydroxycyclohexylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17Br2NO2.ClH/c14-9-5-8(13(18)12(15)6-9)7-16-10-1-3-11(17)4-2-10;/h5-6,10-11,16-18H,1-4,7H2;1H/t10-,11-; |
| SMIL | Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)NCc2cc(Br)cc(Br)c2O |
| IUPAC navn | 2,4-dibromo-6-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.55 |
| Formel vægt | 412.9393 |