Få mere at vide
Dembrexin EP Urenhed C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051704
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051704 25 mg
30051031 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051704 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1200.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dembrexin EP Urenhed C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 Br2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (EP), Dembrexine Imp. C (EP), 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Dembrexine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMIL Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
IUPAC navn 3,5-dibrom-2-hydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 279.91
Mængde 25 mg
Formel vægt 277,8578 g/mol