Få mere at vide
Efterspørgsel spildevand QC prøve, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11905004 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11905004 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 11905004 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 516
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Efterspørg QC-prøver til spildevandsanalyse, 15 mL, SPEX CertiPrep™
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Deman QC prøver
  • 15 ml volumen
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demand QC Sample
Navn note Yields up to 2L after dilution
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Mængde 15 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug