Få mere at vide
MedChemExpress Deltorphin 2
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 122752-16-3 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 782.88 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 7.5 mg/mL (9.58 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | [D-Ala2]-Deltorphin II |