Få mere at vide
MedChemExpress Deltonin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molekylvægt (g/mol) | 885.04 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 55659-75-1 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (56.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | ERK∣Akt∣Endogenous Metabolite |
| Mængde | 5 mg |