Få mere at vide
Deltarasin, MedChemExpress
Beskrivelse
Deltarasin is an inhibitor of KRAS-PDEδ interaction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deltarasin |
| CAS | 1440898-61-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C40H37N5O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (69.57 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | C1(C2=CC=C(OC[C@@H](N3C4=CC=CC=C4N=C3C5=CC=CC=C5)C6CCNCC6)C=C2)=NC7=CC=CC=C7N1CC8=CC=CC=C8 |
| Molekylvægt (g/mol) | 603.75 |
| Formel vægt | 603.75 |
| Vis mere |