missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deltarasin hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499337
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499337 5 mg
16442867 50 mg
16416798 10 mg
16406916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499337 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15747A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Deltarasin hydrochloride is an inhibitor of KRAS-PDEδinteraction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.

Deltarasin hydrochloride is an inhibitor of KRAS-PDEδinteraction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deltarasin hydrochloride
CAS 1613404-76-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H38ClN5O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (81.22 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (78.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.C1(C2=CC=C(OC[C@@H](N3C4=CC=CC=C4N=C3C5=CC=CC=C5)C6CCNCC6)C=C2)=NC7=CC=CC=C7N1CC8=CC=CC=C8
Molekylvægt (g/mol) 640.22
Formel vægt 640.22
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.