Få mere at vide
Deltamethrin, Fluka™
Artikelnummer. 16262852 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16262852 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16262852 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1615100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deltamethrin
Emballage Glass Bottle
CAS 52918-63-5
Farve Colorless
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Kogepunkt Decomposes below the boiling point.
Synonym (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 505.2
Mængde 100 mg
Grad Analytical Standard