Få mere at vide
Deltamethrin-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30357433
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30357433 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30357433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2307021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deltamethrin phenyl-d5
CAS 1217633-23-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 2H5 H14 Br2 N O3
Mængde 1 mg
Synonym Deltamethrin D5 (Phenyl D5)
InChI formel InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Br)Br)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn [cyano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl] 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 510.23
Formel vægt 508.0046
Procent renhed >95