Få mere at vide
Deltamethrin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deltamethrin |
| CAS | 52918-63-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Deltamethrin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C22 H19 Br2 N O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (1R,3R)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Alpha Max, AquaK'othrine, Battalion, Butox, Cislin, Crackdown, Decamethrin, Decamethrine, Decis, Decis 0.5ULV, Decis 1.5ULV, Decis 2.5ULV, Decis Extra, Decis Super, Decis flow 2.5, Decistab, Decistab TB, Delta Gold, DeltaGard, Deltacid, Deltadust, Deltagran, Deltamethrin, Ezeetab, FMC 45498, Glossinex 200, IPO 8831, K-O Tab, K-Obiol, K-Obiol 2P, K-Othrin, K-Othrine, NRDC 161, New Musigie, Pendelta, Phagase 1, RU 22974, RUP 987, Scalibor, Suspend, Timbertreat DM 5, Ultratec, Vectocid, Zorcis |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Vis mere |