Få mere at vide
Deltamethrin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322610
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322610 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322610 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12120000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deltamethrin
CAS 52918-63-5
Analyt- eller komponentnavne Deltamethrin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C22 H19 Br2 N O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (1R,3R)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Alpha Max, AquaK'othrine, Battalion, Butox, Cislin, Crackdown, Decamethrin, Decamethrine, Decis, Decis 0.5ULV, Decis 1.5ULV, Decis 2.5ULV, Decis Extra, Decis Super, Decis flow 2.5, Decistab, Decistab TB, Delta Gold, DeltaGard, Deltacid, Deltadust, Deltagran, Deltamethrin, Ezeetab, FMC 45498, Glossinex 200, IPO 8831, K-O Tab, K-Obiol, K-Obiol 2P, K-Othrin, K-Othrine, NRDC 161, New Musigie, Pendelta, Phagase 1, RU 22974, RUP 987, Scalibor, Suspend, Timbertreat DM 5, Ultratec, Vectocid, Zorcis
InChI formel InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC navn [(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 505.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 502.9732 g/mol