missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deltamedrane, TRC

Artikelnummer. 30362084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362084 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2306955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deltamedrane
CAS 6870-94-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H30 O4
Mængde 5 mg
Synonym (6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy-6α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, NSC 125051, Deltamedrane
InChI formel InChI=1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16-,18-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 358.47
Formel vægt 358.2144
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.