missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deltaline, TRC

Artikelnummer. 30364954
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364954 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23166550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deltaline
CAS 6836-11-9
Molekylær formel C27H41NO8
Mængde 50 mg
Synonym Eldeline, Delphelatine, Deltamine 6-Acetate, Eldelin, (1alpha,6beta,14alpha,16beta)-20-Ethyl-1,14,16-trimethoxy-4-methyl-7,8-[methylenebis(oxy)]-aconitane-6,10-diol 6-Acetate
InChI formel InChI=1S/C27H41NO8/c1-7-28-12-23(3)9-8-17(32-5)26-20(23)21(36-14(2)29)27(22(26)28)25(34-13-35-27)11-16(31-4)15-10-24(26,30)19(25)18(15)33-6/h15-22,30H,7-13H2,1-6H3
SMIL CCN1CC2(C)CCC(OC)C34C2C(OC(=O)C)C5(OCOC56CC(OC)C7CC3(O)C6C7OC)C14
Molekylvægt (g/mol) 507.62
Formel vægt 507.2832
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.