missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deltacortinene Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deltacortinene Acetate |
| CAS | 4380-55-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23H28O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, 21-Acetoxy-17α-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h6-7,9,12,17,19,27H,4-5,8,10-11,13H2,1-3H3/t17-,19+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vægt | 384.1937 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?