Få mere at vide
delta8,9-Dehydro Estrone 3-Sulfate Sodium (Stabilized with up to 40% Tromethamine), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta 8,9-Dehydroestrone 3-Sulfate Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,18-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 370.0851 |
| Procent renhed | >95% |