Få mere at vide
delta7-Stigmasterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta7-Stigmasterol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-11,19-21,23,25-27,30H,7,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Formel vægt | 410.3549 |