Få mere at vide
delta6-Fulvestrant, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | delta6-Fulvestrant |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H45F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,20-21,26-29,38-39H,2-10,13-19H2,1H3/t26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1 |
| Formel vægt | 604.301 |