Få mere at vide
Delta5-Avenasterol (E/Z mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta5-Avenasterol (E,Z mixture) |
| Analyt- eller komponentnavne | delta5-Avenasterol (E,Z mixture) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 412.3705 |