missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Delta4-Pregnen-20Alpha-ol-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20(S)-Hydroxy Progesterone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 316.2402 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?