Få mere at vide
Delta4-Cholesten-3-one, TRC
Artikelnummer. 30362485
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30362485 1 g
1 options
Artikelnummer. 30362485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4321001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cholesten-3-one
CAS 601-57-0
Molekylær formel C27 H44 O
Mængde 1 g
Synonym (+)-4-Cholesten-3-one, (17β)-17-Octylandrost-4-en-3-one, 3-Oxocholest-4-ene, 4-Cholesten-3-one, 4-Cholestenone, Cholesterone, NSC 134926, NSC 63000, δ4-Cholesten-3-one, δ4-Cholestenone
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]fenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 384.64
Formel vægt 384.3392