Få mere at vide
delta4-Cephalexin Diketopiperazine (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30367621
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30367621 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30367621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC25675510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta4-Cephalexin Diketopiperazine
CAS 65870-52-2
Molekylær formel C16H17N3O4S
Mængde 10 mg
Synonym 2-(3,6-Dioxo-5-phenyl-2-piperazinyl)-5,6-dihydro-5-methyl-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15(19-10(8)16(22)23)12-14(21)17-11(13(20)18-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11-12,15H,7H2,1H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)
SMIL O=C(C(N1)C2=CC=CC=C2)NC(C3N=C(C(C)CS3)C(O)=O)C1=O
IUPAC navn 2-(3,6-dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5-methyl-5,6-dihydro-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 347.39