missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

delta4-Cephalexin Diketopiperazine (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30364628
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364628 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2567555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale delta4-Cephalexin Diketopiperazine
CAS 65870-52-2
Molekylær formel C16H17N3O4S
Mængde 5 mg
Synonym 2-(3,6-Dioxo-5-phenyl-2-piperazinyl)-5,6-dihydro-5-methyl-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15(19-10(8)16(22)23)12-14(21)17-11(13(20)18-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11-12,15H,7H2,1H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)
SMIL O=C(C(N1)C2=CC=CC=C2)NC(C3N=C(C(C)CS3)C(O)=O)C1=O
IUPAC navn 2-(3,6-dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5-methyl-5,6-dihydro-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 347.39
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.