missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Delta3-Cefdinir, TRC

Artikelnummer. 30362016
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362016 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2426955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale delta3-Cefdinir
CAS 934986-49-9
Molekylær formel C14H13N5O5S2
Mængde 5 mg
Synonym (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H13N5O5S2/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6/h2-4,8-9,12,24H,1H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,9?,12-/m1/s1
SMIL Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC=C(C=C)C(N3C2=O)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 395.41
Formel vægt 395.0358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.