missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Delta3-Cefdinir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta3-Cefdinir |
| CAS | 934986-49-9 |
| Molekylær formel | C14H13N5O5S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O5S2/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6/h2-4,8-9,12,24H,1H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,9?,12-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC=C(C=C)C(N3C2=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.41 |
| Formel vægt | 395.0358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?