Få mere at vide
Delta2-Cephalexin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta2-Cephalexin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,10-12,15H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,12?,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 347.094 |
| Procent renhed | >95% |