Få mere at vide
Delta2-Cefuroxime Axetil (Cefuroxime Axetil Delta-3 Isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefuroxime Axetil Delta-3-Isomers |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,8,10,14-15,18H,7H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 510.1057 |