Få mere at vide
Delta2-Ceftazidime (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 546.58 |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?