Få mere at vide
Delta2-Ceftazidime (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 546.58 |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |