Få mere at vide
delta1-Testosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Testosterone (5alpha-Androst-1-en-3-one-17beta-ol) |
| CAS | 65-06-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H28 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Androst-1-en-3-one','17-hydroxy-','(5α,17β)-, 5α-Androst-1-en-3-one','17β-hydroxy- (8CI), (5α,17β)-17-Hydroxyandrost-1-en-3-one, 1-Testosterone, 17β-Hydroxy-5α-androst-1-en-3-one, 5α-Androst-1-en-17β-ol-3-one, NSC 121140, NSC 39366, ∆1-Testosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,12,14-17,21H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.42 |
| Vis mere |