missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
delta1-Androstenedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Androstendione (5alpha-Androst-1-en-3,17-dione) |
| CAS | 571-40-4 |
| Molekylær formel | C19 H26 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5α)-Androst-1-ene-3,17-dione, 5α-Androst-1-ene-3,17-dione (8CI), (5α)-Androst-1-ene-3,17-dione, 1(5α)-Androstene-3,17-dione, 1-Androstenedione, δ1-5α-Androstene-3,17-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,12,14-16H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (5S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-4H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.41 |
| Formel vægt | 286.1933 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?