Få mere at vide
delta1-Androstene-3alpha,17beta-Diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta1-Androstene-3-alpha,17beta-diol |
| CAS | 38859-38-0 |
| Molekylær formel | C19 H30 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3α,5α,17β)-Androst-1-ene-3,17-diol, 5α-Androst-1-ene-3α,17β-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,12-17,20-21H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (3S,5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.44 |
| Formel vægt | 290.2246 |