Få mere at vide
Delta-Valerolakton, TRC
Artikelnummer. 30456963
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30456963 25 g
1 options
Artikelnummer. 30456963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09144525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Valerolactone
CAS 542-28-9
Molekylær formel C5H8O2
Mængde 25 g
Synonym Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyvaleric Acid delta-Lactone, 1-Oxacyclohexan-2-one, 2-Oxotetrahydropyran, 5-Hydroxypentanoic Acid Lactone, 5-Hydroxypentanoic Acid delta-Lactone, 5-Valerolactone, NSC 6247, Pentan-5-olide, Tetrahydro-2-pyranone, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, delta-Valeryllactone
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
SMIL O=C1CCCCO1
IUPAC navn oxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Formel vægt 100.0524