Få mere at vide
delta-Valerolakton, 98%, kan indeholde polymer
Beskrivelse
δ-Valerolactone anvendes som et kemisk mellemprodukt i syntesen af polymerer. Det bruges også til at syntetisere copolyesterne ved lipase-katalyseret ringåbningspolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
δ-Valerolactone anvendes som et kemisk mellemprodukt i syntesen af polymerer. Det bruges også til at syntetisere copolyesterne ved lipase-katalyseret ringåbningspolymerisation.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder. Undgå at indånde støv, dampe, tåge eller gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta-Valerolactone |
| Navn note | kan indeholde polymer; destilleret for at fjerne |
| Smeltepunkt | -13 °C til -12 °C |
| Tæthed | 1.056 |
| Kogepunkt | 58 °C til 60 °C (0,5 mmHg) |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Brydningsindeks | 1.458 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 106436 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Vis mere |